Drukuj
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 870 PLN
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 235…236 °C
Gęstość: 1,865 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094394
Numer CAS: 54403-98-4
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II