Drukuj
Tin(IV) fluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 566 PLN
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV) fluoride 98%
Tin(IV) fluoride
Formuła: SnF₄
MW: 194.7 g/mol
Temp. Wrzenia: 705
Temp. topnienia: 705 °C (subl.)
Gęstość: 4.78
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042541
Numer CAS: 7783-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-016-0
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08931