Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 145 PLN
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Temp. Wrzenia: 217…218 °C
Gęstość: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094393
Numer CAS: 351003-46-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II