Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 1640 PLN
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Gęstość: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094391
Numer CAS: 351003-47-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II