Drukuj
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 110 PLN
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₉H₈FNO
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040889
Numer CAS: 404-90-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III