Drukuj
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 124 PLN
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Formuła: CF₃NaO₃S
Temp. topnienia: 253…255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061607
Numer CAS: 2926-30-9