Drukuj
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 2110 PLN
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 245…246 °C
Gęstość: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094390
Numer CAS: 7079-48-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II