Drukuj
Sodium trifluoroacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 754 PLN
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Sodium trifluoroacetate 98%
Sodium trifluoroacetate
Formuła: C₂F₃NaO₂
Gęstość: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013217
Numer CAS: 2923-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-879-6