Drukuj
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6569-5G PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA 400 PLN
APOSPC6569-5G APOSPC6569-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094389
Numer CAS: 90260-13-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II