Drukuj
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 508 PLN
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289.62 g/mol
Temp. topnienia: 61…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094387
Numer CAS: 39234-83-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II