Drukuj
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 2770 PLN
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Formuła: C₈H₈F₃NS
Temp. Wrzenia: 111…112 °C/12mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052715
Numer CAS: 207974-07-0