Drukuj
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 836 PLN
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formuła: C₈H₅BrF₄O
Temp. Wrzenia: 193 °C
Gęstość: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094377
Numer CAS: 527751-45-7