Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 160 PLN
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃NO
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190128
Numer CAS: 99479-66-0