Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 2370 PLN
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formuła: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
MW: 434.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 92 °C/14mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862031
Numer CAS: 242812-05-1