Drukuj
2,3-Difluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 414 PLN
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluen 97%
2,3-Difluorotoluen
Formuła: C₇H₆F₂
Temp. Wrzenia: 119…121 °C
Gęstość: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631506
Numer CAS: 3828-49-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II