Drukuj
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 110 PLN
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. Wrzenia: 82 °C/60mmHg
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075249
Numer CAS: 93249-62-8