Drukuj
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 604 PLN
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₃
Temp. topnienia: 78…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094352
Numer CAS: 10008-97-6