Drukuj
Fomblin® Z-25
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6484-25G PC6484-5G PC6484-5KG
APOSPC6484-25GEA 0 PLN
APOSPC6484-25G APOSPC6484-5G APOSPC6484-5KG
Fomblin® Z-25
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as a neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses.
Temp. Wrzenia: >270 °C
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00163699
Numer CAS: 69991-67-9