Drukuj
Heksafluoroantymonian sodu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 1020 PLN
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Heksafluoroantymonian sodu 98%
Heksafluoroantymonian sodu
Formuła: F₆NaSb
Temp. topnienia: 1360 °C
Gęstość: 3,375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003482
Numer CAS: 16925-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 240-989-8
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III