Drukuj
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 342 PLN
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formuła: C₄F₇NaO₂
Temp. topnienia: 248…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066168
Numer CAS: 2218-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-721-6