Drukuj
Sodu fluorek 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 110 PLN
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Sodu fluorek 99.99%
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700
Temp. topnienia: 988 °C
Gęstość: 2.78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08691