Drukuj
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 824 PLN
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.8854 g/mol
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861126
Numer CAS: 160976-02-3