Drukuj
4-Chloro-3-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 627 PLN
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃ClFN
Temp. Wrzenia: 138…143 °C
Temp. topnienia: –27 to –24 °C
Gęstość: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03453233
Numer CAS: 2546-56-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III