Drukuj
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 203 PLN
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formuła: C₆H₃F₁₁O
Temp. Wrzenia: 87,5 °C
Gęstość: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411203
Numer CAS: 1000-28-8