Drukuj
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 110 PLN
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₅F₃N₄
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115112
Numer CAS: 197305-97-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III