Drukuj
Tetrafluoroboran srebra 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Argentous tetrafluoroborate
PC6430-100G PC6430-10G PC6430-50G
APOSPC6430-100GEA 1680 PLN
APOSPC6430-100G APOSPC6430-10G APOSPC6430-50G
Tetrafluoroboran srebra 99%
Tetrafluoroboran srebra
Converts alpha-bromoalkanones to the corresponding fluoro-derivative, Tetrahedron Lett., 1979, 3357.Soluble in many organic solvents.
Formuła: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003408
Numer CAS: 14104-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-956-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II