Drukuj
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 110 PLN
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₆FNO₂
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203915
Numer CAS: 676602-31-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III