Drukuj
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-5-chloro-2',6'-difluorobenzophenone
PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-25GEA 2020 PLN
APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Formuła: C₁₃H₈ClF₂NO
MW: 267.6600 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659048
Numer CAS: 28910-83-0