Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 211 PLN
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄NO
Temp. Wrzenia: 60 °C/ 5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660203
Numer CAS: 886498-94-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III