Drukuj
Heksafluorofosforan srebra(I) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 720 PLN
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Heksafluorofosforan srebra(I) 98%
Heksafluorofosforan srebra(I)
Formuła: AgF₆P
MW: 252.83
Temp. topnienia: 102 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003415
Numer CAS: 26042-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 247-428-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 II