Drukuj
Heksafluoroantymonian srebra 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6390-1G PC6390-25G PC6390-5G
APOSPC6390-1GEA 116 PLN
APOSPC6390-1G APOSPC6390-25G APOSPC6390-5G
Heksafluoroantymonian srebra 98%
Heksafluoroantymonian srebra
Lewis acid catalyst for electrophilic halogenation of alkenes, can also promote rearrangements of 3-bromoflavanones to isoflavanones, ask for references
Formuła: AgF₆Sb
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003401
Numer CAS: 26042-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-429-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II