Drukuj
Silver heptafluorobutyrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 PLN
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formuła: C₄AgF₇O₂
Temp. topnienia: 292…294 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064197
Numer CAS: 3794-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-266-1