Drukuj
fluorek srebra 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 400 PLN
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
fluorek srebra 98%
fluorek srebra
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Formuła: AgF
Temp. Wrzenia: 1159 °C
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 5,852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003410
Numer CAS: 7775-41-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II