Drukuj
Fluorek srebra(II) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silver difluoride, Silver(II)fluoride
PC6360-10G PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA 1700 PLN
APOSPC6360-10G APOSPC6360-5G
Fluorek srebra(II) 99%
Fluorek srebra(II)
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Formuła: AgF₂
Temp. topnienia: 690 °C
Gęstość: 4,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003411
Numer CAS: 7783-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-037-5
Jednostka: 3085
ADR: 5.1+8,II