Drukuj
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6359-1G PC6359-250MG
APOSPC6359-1GEA 258 PLN
APOSPC6359-1G APOSPC6359-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₁₀FNO
Temp. Wrzenia: 76…77 °C/3,2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042292
Numer CAS: 150517-75-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III