Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 290 PLN
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅F₄NO
MW: 195.1100 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11975313
Numer CAS: 1159512-64-7