Drukuj
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 110 PLN
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formuła: C₉H₆FNO
Temp. topnienia: 278…282 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272395
Numer CAS: 63010-71-9