Drukuj
Scandium(III) fluoride 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6343R-10G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 2280 PLN
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-5G
Scandium(III) fluoride 99,9%
Scandium(III) fluoride
Formuła: F₃Sc
MW: 101.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 1527
Temp. topnienia: 1515 °C
Gęstość: 2.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016325
Numer CAS: 13709-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-255-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III