Drukuj
Samarium(III) fluoride 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 3810 PLN
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Formuła: F₃Sm
Temp. Wrzenia: 2323 °C
Temp. topnienia: 1306 °C
Gęstość: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049540
Numer CAS: 13765-24-7