Drukuj
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 3310 PLN
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Temp. topnienia: 195…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665287
Numer CAS: 159885-82-2