Drukuj
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 1380 PLN
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formuła: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
Temp. Wrzenia: 146 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172211
Numer CAS: 213993-80-7