Drukuj
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 957 PLN
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
MW: 320.66 g/mol
Temp. topnienia: 177…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243689
Numer CAS: 282523-49-3