Drukuj
Trifluorek prazeodymu, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 1050 PLN
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Trifluorek prazeodymu, anhydrous 99,9%
Trifluorek prazeodymu
Formuła: F₃Pr
MW: 197.9 g/mol
Temp. topnienia: 1395 °C
Gęstość: 6.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016287
Numer CAS: 13709-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-254-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III