Drukuj
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6325-1G PC6325-500MG PC6325-5G
APOSPC6325-1GEA 2670 PLN
APOSPC6325-1G APOSPC6325-500MG APOSPC6325-5G
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243688
Numer CAS: 282523-36-8