Drukuj
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6324-25G PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA 151 PLN
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Formuła: CF₃KO₃S
Temp. topnienia: 236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042370
Numer CAS: 2926-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 608-334-4