Drukuj
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 3330 PLN
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉ClF₃NO₃
MW: 331.68 g/mol
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243767
Numer CAS: 338977-66-5