Drukuj
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 2550 PLN
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₃ClF₃N₃
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140981
Numer CAS: 219568-17-9