Drukuj
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 1160 PLN
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₃ClFN
MW: 189.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07838464
Numer CAS: 574731-02-5