Drukuj
Heksafluorofosforan potasu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6290-1KG PC6290-500G PC6290-250G PC6290-100G
APOSPC6290-1KGEA 2120 PLN
APOSPC6290-1KG APOSPC6290-500G APOSPC6290-250G APOSPC6290-100G
Heksafluorofosforan potasu 99%
Heksafluorofosforan potasu
Soluble neutral salt that can be used for synthesis of other hexafluorophosphate salts as a substitutefor hexafluorophosphoric acid
Formuła: F₆KP
Temp. topnienia: 575 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011412
Numer CAS: 17084-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II