Drukuj
Heksafluoroantymonian potasu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium hexafluoroantimonate(V)
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 551 PLN
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-5G
Heksafluoroantymonian potasu 99%
Heksafluoroantymonian potasu
Formuła: F₆KSb
MW: 274.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505 °C
Temp. topnienia: 846 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043080
Numer CAS: 16893-92-8
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III